Methyl-2,4-difluoro-5-nitrobenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2,4-difluoro-5-nitrobenzoate
PC51224-100G PC51224-25G
APOSPC51224-100GEA 300 EUR
APOSPC51224-100G APOSPC51224-25G
Methyl-2,4-difluoro-5-nitrobenzoate 98%
Methyl-2,4-difluoro-5-nitrobenzoate
Formula: C₈H₅F₂NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07779369
Núm. CAS: 125568-71-0