(Trifluoromethyl)cyclohexane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51228-1G PC51228-5G
APOSPC51228-1GEA 83.2 EUR
APOSPC51228-1G APOSPC51228-5G
(Trifluoromethyl)cyclohexane
(Trifluoromethyl)cyclohexane
Formula: C₇H₁₁F₃
MW: 152.16 g/mol
Pto. Ebullición: 104…107 °C
Densidad: 1.149 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03412289
Núm. CAS: 401-75-2
UN: 1993
ADR: 3 III