Methyl pentafluorobenzoate 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl Pentafluorobenzoate
PC5123-25G PC5123-10G
APOSPC5123-25GEA 37.7 EUR
APOSPC5123-25G APOSPC5123-10G
Methyl pentafluorobenzoate 99%
Methyl pentafluorobenzoate
Formula: C₈H₃F₅O₂
MW: 226,1002 g/mol
Pto. Ebullición: 87…88 °C/20mmHg
Densidad: 1,532 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012172
Núm. CAS: 36629-42-2