(5-Amino-2-fluorophenyl)methanol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Amino-2-fluorobenzyl alcohol
PC5127-1G PC5127-5G PC5127-25G
APOSPC5127-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5127-1G APOSPC5127-5G APOSPC5127-25G
(5-Amino-2-fluorophenyl)methanol 99%
(5-Amino-2-fluorophenyl)methanol
Formula: C₇H₈FNO
MW: 141,15 g/mol
Pto. de fusión: 97…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094257
Núm. CAS: 84832-00-8