Methyl pentafluoromethacrylate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5128-5G PC5128-1G PC5128-250MG
APOSPC5128-5GEA 835 EUR
APOSPC5128-5G APOSPC5128-1G APOSPC5128-250MG
Methyl pentafluoromethacrylate 96%
Methyl pentafluoromethacrylate
Formula: C₅H₃F₅O₂
Pto. Ebullición: 94…95 °C
Densidad: 1,373 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00153210
Núm. CAS: 685-09-6