Methyl perfluorodecanoate 94%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5135-25G PC5135-5G
APOSPC5135-25GEA 163 EUR
APOSPC5135-25G APOSPC5135-5G
Methyl perfluorodecanoate 94%
Methyl perfluorodecanoate
Formula: C₁₁H₃F₁₉O₂
Pto. Ebullición: 193 °C
Densidad: 1,497 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153211
Núm. CAS: 307-79-9