Methyl perfluorododecanoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC5136-25G
PC5136-5G
APOSPC5136-25GEA
143
EUR
APOSPC5136-25G
APOSPC5136-5G
Methyl perfluorododecanoate 95%
Methyl perfluorododecanoate
Formula:
C₁₃H₃F₂₃O₂ Pto. de fusión: 54…56 °C Densidad: 1,66 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00236616 Núm. CAS: 56554-52-0 |