2-Fluoro-3-hydroxy-6-nitrophenylacetone
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(2-Fluoro-3-hydroxy-6-nitrophenyl)propan-2-one
PC51375-1G PC51375-250MG
APOSPC51375-1GEA 145 EUR
APOSPC51375-1G APOSPC51375-250MG
2-Fluoro-3-hydroxy-6-nitrophenylacetone
2-Fluoro-3-hydroxy-6-nitrophenylacetone
Formula: C₉H₈FNO₄
MW: 213.164 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11869874
Núm. CAS: 649736-31-2