Methyl perfluorononanoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC5139-100G PC5139-25G
APOSPC5139-100GEA 594 EUR
APOSPC5139-100G APOSPC5139-25G
Methyl perfluorononanoate 98%
Methyl perfluorononanoate
Formula: C₁₀H₃F₁₇O₂
Pto. Ebullición: 63…65 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153213
Núm. CAS: 51502-45-5