tert-Butyl (3S,4R)-3-fluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
PC51395-100MG PC51395-250MG
APOSPC51395-100MGEA 452 EUR
APOSPC51395-100MG APOSPC51395-250MG
tert-Butyl (3S,4R)-3-fluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate 96%
tert-Butyl (3S,4R)-3-fluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Formula: C₉H₁₆FNO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD23106144
Núm. CAS: 1174020-48-4