Ethyl-1-(trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 1-(trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylate
PC51399-1G
APOSPC51399-1GEA 81.2 EUR
APOSPC51399-1G
Ethyl-1-(trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylate 95%
Ethyl-1-(trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylate
Formula: C₇H₉F₃O₂
MW: 182,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22199506
Núm. CAS: 139229-57-5