Pentafluoro(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2,2,2-Trifluoroethoxy)pentafluorobenzene
PC5148-25G PC5148-5G PC5148-1G
APOSPC5148-25GEA 219 EUR
APOSPC5148-25G APOSPC5148-5G APOSPC5148-1G
Pentafluoro(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene
Pentafluoro(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene
Formula: C₈H₂F₈O
MW: 266,09 g/mol
Pto. Ebullición: 144…147 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00155915
Núm. CAS: 6669-03-0
UN: 1993
ADR: 3,III