2-Amino-5-chloro-3-nitrobenzotrifluoride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
PC5161-1G PC5161-25G
APOSPC5161-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5161-1G APOSPC5161-25G
2-Amino-5-chloro-3-nitrobenzotrifluoride 98%
2-Amino-5-chloro-3-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₇H₄ClF₃N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094262
Núm. CAS: 62924-50-9