5-Amino-2-chloro-4-nitrobenzotrifluoride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Nitro-4-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline, 5-Amino-2-chloro-4-nitrobenzotrifluoride
PC5163-1G PC5163-250MG PC5163-5G
APOSPC5163-1GEA 29 EUR
APOSPC5163-1G APOSPC5163-250MG APOSPC5163-5G
5-Amino-2-chloro-4-nitrobenzotrifluoride 97%
5-Amino-2-chloro-4-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₇H₄ClF₃N₂O₂
MW: 240.5700 g/mol
Pto. de fusión: 123…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094264
Núm. CAS: 167415-22-7