4-Chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
PC5164-1G PC5164-5G
APOSPC5164-1GEA 71.2 EUR
APOSPC5164-1G APOSPC5164-5G
4-Chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine 97%
4-Chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine
Formula: C₇H₆ClF₃N₂
MW: 210,584 g/mol
Pto. de fusión: 61…63 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00119550
Núm. CAS: 157590-59-5