Metilo 4,4,4-trifluoroacetoacetato 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5165-5G
APOSPC5165-5GEA 68.3 EUR
APOSPC5165-5G
Metilo 4,4,4-trifluoroacetoacetato 95%
Metilo 4,4,4-trifluoroacetoacetato
Formula: C₅H₅F₃O₃
MW: 170,09 g/mol
Pto. Ebullición: 116…118 °C
Densidad: 1,34 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041004
Núm. CAS: 83643-84-9
UN: 3272
ADR: 3,III