2-Amino-5-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Fluoro-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
PC5166-5G PC5166-1G PC5166-25G
APOSPC5166-5GEA 82.8 EUR
APOSPC5166-5G APOSPC5166-1G APOSPC5166-25G
2-Amino-5-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 97%
2-Amino-5-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₇H₄F₄N₂O₂
MW: 224.1125 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094266
Núm. CAS: 344-29-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III