2-Methyl-4,4,4-trifluorobutyric acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC5166H-1G PC5166H-5G
APOSPC5166H-1GEA 66.9 EUR
APOSPC5166H-1G APOSPC5166H-5G
2-Methyl-4,4,4-trifluorobutyric acid 95%
2-Methyl-4,4,4-trifluorobutyric acid
Formula: C₅H₇F₃O₂
MW: 156,11 g/mol
Pto. Ebullición: 172…175 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190640
Núm. CAS: 99783-23-0
UN: 3265
ADR: 8,III