Methyl-4,4,4-trifluorocrotonate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5167-5G PC5167-10G PC5167-1G
APOSPC5167-5GEA 166 EUR
APOSPC5167-5G APOSPC5167-10G APOSPC5167-1G
Methyl-4,4,4-trifluorocrotonate 95%
Methyl-4,4,4-trifluorocrotonate
Formula: C₅H₅F₃O₂
MW: 154,10 g/mol
Pto. Ebullición: 94…95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077567
Núm. CAS: 85694-31-1
UN: 3272
ADR: 3,III