Trifluorometanosulfonato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC5170-10G PC5170-50G PC5170-100G
APOSPC5170-10GEA 29 EUR
APOSPC5170-10G APOSPC5170-50G APOSPC5170-100G
Trifluorometanosulfonato de metilo 98%
Trifluorometanosulfonato de metilo
Formula: C₂H₃F₃O₃S
MW: 164.11 g/mol
Pto. Ebullición: 94…102 °C
Pto. de fusión: –64 °C
Densidad: 1.45 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 38 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000409
Núm. CAS: 333-27-7
EINECS: 206-371-7
UN: 2920
ADR: 8+3 II