N-Metil-4-(trifluorometoxi)anilina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5171G-1G PC5171G-25G PC5171G-5G
APOSPC5171G-1GEA 29 EUR
APOSPC5171G-1G APOSPC5171G-25G APOSPC5171G-5G
N-Metil-4-(trifluorometoxi)anilina 95%
N-Metil-4-(trifluorometoxi)anilina
Formula: C₈H₈F₃NO
Pto. Ebullición: 96…98 °C/15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052332
Núm. CAS: 41419-59-4