2-(Trifluorometoxi)benzoato de metilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5171L-1G PC5171L-5G
APOSPC5171L-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5171L-1G APOSPC5171L-5G
2-(Trifluorometoxi)benzoato de metilo 97%
2-(Trifluorometoxi)benzoato de metilo
Formula: C₉H₇F₃O₃
Pto. Ebullición: 91…93 °C/15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052336
Núm. CAS: 148437-99-4