2-(Trifluorometil)benzoato de metilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5171Y-25G PC5171Y-5G PC5171Y-1G
APOSPC5171Y-25GEA 0 EUR
APOSPC5171Y-25G APOSPC5171Y-5G APOSPC5171Y-1G
2-(Trifluorometil)benzoato de metilo 97%
2-(Trifluorometil)benzoato de metilo
Formula: C₉H₇F₃O₂
Pto. Ebullición: 98…100 °C
Densidad: 1,306 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236050
Núm. CAS: 344-96-7