3-(Trifluorometil)benzoato de metilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-(trifluoromethyl)benzoate
PC5171Z-100G PC5171Z-25G PC5171Z-500G
APOSPC5171Z-100GEA 46.4 EUR
APOSPC5171Z-100G APOSPC5171Z-25G APOSPC5171Z-500G
3-(Trifluorometil)benzoato de metilo 95%
3-(Trifluorometil)benzoato de metilo
Formula: C₉H₇F₃O₂
MW: 204.15 g/mol
Pto. Ebullición: 93…95 °C/20mmHg
Densidad: 1.295 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043543
Núm. CAS: 2557-13-3
UN: 3272
ADR: 3 III