4-(Trifluorometil)benzoato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5172-250G PC5172-500G
APOSPC5172-250GEA 72.5 EUR
APOSPC5172-250G APOSPC5172-500G
4-(Trifluorometil)benzoato de metilo 98%
4-(Trifluorometil)benzoato de metilo
Formula: C₉H₇F₃O₂
Pto. Ebullición: 86…87 °C/10mmHg
Pto. de fusión: 13…14 °C
Densidad: 1,268 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042324
Núm. CAS: 2967-66-0