α-Methyl-2-trifluoromethylbenzyl alcohol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol
PC5172M-25G
APOSPC5172M-25GEA 122 EUR
APOSPC5172M-25G
α-Methyl-2-trifluoromethylbenzyl alcohol 97%
alpha-Methyl-2-trifluoromethylbenzyl alcohol
Formula: C₉H₉F₃O
MW: 190,17 g/mol
Pto. Ebullición: 114…115 °C/2mmHg
Pto. de fusión: 40…42 °C
Pto. de inflamación: 89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004513
Núm. CAS: 79756-81-3