α-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol
PC5173-25G
APOSPC5173-25GEA 157 EUR
APOSPC5173-25G
α-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
alpha-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₉H₉F₃O
MW: 190,165 g/mol
Pto. Ebullición: 89…91 °C/4mmHg
Densidad: 1,249 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00021868
Núm. CAS: 454-91-1