α-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5174-5G PC5174-25G
APOSPC5174-5GEA 135 EUR
APOSPC5174-5G APOSPC5174-25G
α-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol 96%
alpha-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol
Formula: C₉H₉F₃O
Pto. Ebullición: 62…63 °C/0,5mmHg
Densidad: 1,237 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039618
Núm. CAS: 1737-26-4