4-Bromo-2-fluoro-6-nitroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5180-1G PC5180-25G PC5180-5G
APOSPC5180-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5180-1G APOSPC5180-25G APOSPC5180-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroaniline
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroaniline
Formula: C₆H₄BrFN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03094271
Núm. CAS: 517920-70-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III