2,6-Difluoro-4-nitroanilina 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5184-1G PC5184-5G PC5184-10G
APOSPC5184-1GEA 74.1 EUR
APOSPC5184-1G APOSPC5184-5G APOSPC5184-10G
2,6-Difluoro-4-nitroanilina 95+%
2,6-Difluoro-4-nitroanilina
Formula: C₆H₄F₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03094274
Núm. CAS: 23156-27-6