Methyl-2-(trifluoromethyl)-3,3,3-trifluoropropionate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5184E-5G PC5184E-1G PC5184E-25G
APOSPC5184E-5GEA 190 EUR
APOSPC5184E-5G APOSPC5184E-1G APOSPC5184E-25G
Methyl-2-(trifluoromethyl)-3,3,3-trifluoropropionate 97%
Methyl-2-(trifluoromethyl)-3,3,3-trifluoropropionate
Formula: C₅H₄F₆O₂
Pto. Ebullición: 90…91 °C
Densidad: 1,604 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00054663
Núm. CAS: 360-54-3
UN: 3272
ADR: 3,III