Methyl trifluoropyruvate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5185E-25G PC5185E-5G
APOSPC5185E-25GEA 33.5 EUR
APOSPC5185E-25G APOSPC5185E-5G
Methyl trifluoropyruvate 95%
Methyl trifluoropyruvate
Formula: C₄H₃F₃O₃
Pto. Ebullición: 84…86 °C
Densidad: 1,529 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00114936
Núm. CAS: 13089-11-7
UN: 3272
ADR: 3,III