2-Fluoro-4-iodo-6-nitroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5191-1G PC5191-100MG PC5191-250MG PC5191-500MG PC5191-2.5G PC5191-5G
APOSPC5191-1GEA 81.2 EUR
APOSPC5191-1G APOSPC5191-100MG APOSPC5191-250MG APOSPC5191-500MG APOSPC5191-2.5G APOSPC5191-5G
2-Fluoro-4-iodo-6-nitroaniline
2-Fluoro-4-iodo-6-nitroaniline
Formula: C₆H₄FIN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094276
Núm. CAS: 517920-73-9