1,2-Diamino-3-fluoro-5-iodobenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Fluoro-5-iodobenzene-1,2-diamine
PC5192-1G PC5192-500MG
APOSPC5192-1GEA 513 EUR
APOSPC5192-1G APOSPC5192-500MG
1,2-Diamino-3-fluoro-5-iodobenzene 97%
1,2-Diamino-3-fluoro-5-iodobenzene
Formula: C₆H₆FIN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094277
Núm. CAS: 517920-74-0