4-(Trifluoromethoxy)-1,2-phenylenediamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5195-1G PC5195-5G PC5195-25G
APOSPC5195-1GEA 26.1 EUR
APOSPC5195-1G APOSPC5195-5G APOSPC5195-25G
4-(Trifluoromethoxy)-1,2-phenylenediamine 97%
4-(Trifluoromethoxy)-1,2-phenylenediamine
Formula: C₇H₇F₃N₂O
Pto. Ebullición: 106…108 °C/5mmHg
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03094278
Núm. CAS: 658-89-9