2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5197-25G PC5197-5G PC5197-100G
APOSPC5197-25GEA 463 EUR
APOSPC5197-25G APOSPC5197-5G APOSPC5197-100G
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline 97%
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline
Formula: C₈H₈F₃NO
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077605
Núm. CAS: 57946-60-8