2-Fluoro-5-iodophenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC52001-1G PC52001-250MG
APOSPC52001-1GEA 193 EUR
APOSPC52001-1G APOSPC52001-250MG
2-Fluoro-5-iodophenol 97%
2-Fluoro-5-iodophenol
Formula: C₆H₄FIO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16659616
Núm. CAS: 186589-89-9