3,5-Dimethyl-4-fluorobenzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC52041-1G PC52041-5G PC52041-10G
APOSPC52041-1GEA 31.9 EUR
APOSPC52041-1G APOSPC52041-5G APOSPC52041-10G
3,5-Dimethyl-4-fluorobenzonitrile 98%
3,5-Dimethyl-4-fluorobenzonitrile
Formula: C₉H₈FN
MW: 149,1700 g/mol
Pto. de fusión: 88…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832248
Núm. CAS: 867367-02-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III