3-Cloro-α-α-α,2-tetrafluorotolueno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Chloro-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC52043-1G PC52043-5G
APOSPC52043-1GEA 125 EUR
APOSPC52043-1G APOSPC52043-5G
3-Cloro-α-α-α,2-tetrafluorotolueno
3-Cloro-α-α-α,2-tetrafluorotolueno
Formula: C₇H₃ClF₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11100532
Núm. CAS: 1099597-93-9