Methyl-3-fluoro-4-iodobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC52047-1G PC52047-5G PC52047-25G
APOSPC52047-1GEA 49.3 EUR
APOSPC52047-1G APOSPC52047-5G APOSPC52047-25G
Methyl-3-fluoro-4-iodobenzoate
Methyl-3-fluoro-4-iodobenzoate
Formula: C₈H₆FIO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800728
Núm. CAS: 1027513-46-7