1-(2-Naphthoyl)-3,3,3-trifluoroacetone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,4,4-Trifluoro-1-(naphthalen-2-yl)butane-1,3-dione, 4,4,4-Trifluoro-1-(2-naphthyl)-1,3-butanedione
PC5204M-100G PC5204M-25G PC5204M-500G
APOSPC5204M-100GEA 133 EUR
APOSPC5204M-100G APOSPC5204M-25G APOSPC5204M-500G
1-(2-Naphthoyl)-3,3,3-trifluoroacetone 98%
1-(2-Naphthoyl)-3,3,3-trifluoroacetone
Formula: C₁₄H₉F₃O₂
MW: 266,22 g/mol
Pto. de fusión: 70…76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00054501
Núm. CAS: 893-33-4