3-Methyl-4-nitrobenzotrifluoride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520502-25G PC520502-5G
APOSPC520502-25GEA 954 EUR
APOSPC520502-25G APOSPC520502-5G
3-Methyl-4-nitrobenzotrifluoride 97%
3-Methyl-4-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₈H₆F₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042323
Núm. CAS: 67192-42-1