4-Cloro-α-α-α-trifluoro-2-nitrotolueno 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Cloro-3-nitro-4-(trifluorometil)benceno
PC520503-10G PC520503-1G PC520503-5G
APOSPC520503-10GEA 640 EUR
APOSPC520503-10G APOSPC520503-1G APOSPC520503-5G
4-Cloro-α-α-α-trifluoro-2-nitrotolueno 95%
4-Cloro-α-α-α-trifluoro-2-nitrotolueno
Formula: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225,55 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047693
Núm. CAS: 25889-38-7