3-Cloro-4-fluorobencenosulfonamida 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520504-25G PC520504-5G
APOSPC520504-25GEA 582 EUR
APOSPC520504-25G APOSPC520504-5G
3-Cloro-4-fluorobencenosulfonamida 97%
3-Cloro-4-fluorobencenosulfonamida
Formula: C₆H₅ClFNO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00130211
Núm. CAS: 146533-46-2