1-Bromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzene 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-4-((trifluoromethyl)sulphonyl)benzene
PC520507-10G PC520507-1G PC520507-5G
APOSPC520507-10GEA 1210 EUR
APOSPC520507-10G APOSPC520507-1G APOSPC520507-5G
1-Bromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzene 96%
1-Bromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzene
Formula: C₇H₄BrF₃O₂S
MW: 289,08 g/mol
Pto. de fusión: 60…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00474580
Núm. CAS: 312-20-9