1-(2-Fluorophenyl)cyclopentanecarboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520511-100G PC520511-25G
APOSPC520511-100GEA 908 EUR
APOSPC520511-100G APOSPC520511-25G
1-(2-Fluorophenyl)cyclopentanecarboxylic acid 98%
1-(2-Fluorophenyl)cyclopentanecarboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₃FO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00800622
Núm. CAS: 214262-96-1