(5-Fluoro-3-pyridyl)methanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (5-Fluoropyridin-3-yl)methanol
PC520517-10G PC520517-1G PC520517-5G
APOSPC520517-10GEA 989 EUR
APOSPC520517-10G APOSPC520517-1G APOSPC520517-5G
(5-Fluoro-3-pyridyl)methanol 97%
(5-Fluoro-3-pyridyl)methanol
Formula: C₆H₆FNO
MW: 127,12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01758680
Núm. CAS: 22620-32-2