3-Fluoro-4-methoxybenzenesulphonamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520518-10G PC520518-1G PC520518-5G
APOSPC520518-10GEA 792 EUR
APOSPC520518-10G APOSPC520518-1G APOSPC520518-5G
3-Fluoro-4-methoxybenzenesulphonamide 98%
3-Fluoro-4-methoxybenzenesulphonamide
Formula: C₇H₈FNO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02091381
Núm. CAS: 874767-60-9