(6-Fluoro-3-pyridinyl)methanol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (6-Fluoropyridin-3-yl)methanol
PC520522-5G
APOSPC520522-5GEA 97.3 EUR
APOSPC520522-5G
(6-Fluoro-3-pyridinyl)methanol 96%
(6-Fluoro-3-pyridinyl)methanol
Formula: C₆H₆FNO
MW: 127,1200 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095186
Núm. CAS: 39891-05-9