2-Chloro-5-fluoropyridine-3-carbaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Chloro-5-fluoronicotinaldehyde
PC520523-5G
APOSPC520523-5GEA 180 EUR
APOSPC520523-5G
2-Chloro-5-fluoropyridine-3-carbaldehyde 97%
2-Chloro-5-fluoropyridine-3-carbaldehyde
Formula: C₆H₃ClFNO
MW: 159,55 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095247
Núm. CAS: 851484-95-2